Läs mer
3-Klorobenzonitril, 99 %
Produktkod. 11490763
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490763 250 g 250g
11470763 10 g 10g
11480763 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490763 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13237.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 766-84-7 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-84-7
Molekylformel C7H4ClN
Molekylvikt (g/mol) 137.57
MDL-nummer MFCD00001798
InChI-nyckel WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 3-chloro, m-chloro benzonitrile, m-cyanochlorobenzene, benzonitrile, m-chloro, 3-chlorobenzenecarbonitrile, 5-chlorobenzonitrile, 3-chloro benzonitrile, 3-chloro-benzonitrile, pubchem3624
PubChem CID 13015
IUPAC-namn 3-klorbensonitril
LEDER ClC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzonitrile
Smältpunkt 39 °C till 42 °C
Densitet 1.14
Kvantitet 250 g
Odör Mandelliknande
UN-nummer UN3439
Beilstein 1906694
Kokpunkt 94 °C (10 mmHg)
Formel vikt 137.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.