Läs mer
3-Klorbenzofenon, 98+%
Produktkod. 11496276
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496276 25 g 25g
11486276 5 g 5g
11406286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23085.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 1016-78-0 | C13H9ClO | 216,664 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1016-78-0
Molekylformel C13H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 216.664
MDL-nummer MFCD00009816
InChI-nyckel CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-chloro, methanone, 3-chlorophenyl phenyl, m-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl-phenylmethanone, methanone, 3-chlorophenyl pheny, 3-chlorophenyl phenyl ketone, 5-chlorobenzophenone, pubchem24414
PubChem CID 66098
IUPAC-namn (3-klorfenyl)-fenylmetanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzophenone
Smältpunkt 81 °C till 85 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1869822
Formel vikt 216.67
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.