Läs mer
3-Klorbenzofenon, TRC
Produktkod. 30357056
Change view
Kvantitet:
20 g
Produktkod. Kvantitet
30357056 20 g
1 options
Produktkod. 30357056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37367520G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzophenone
CAS 1016-78-0
Molekylformel C13H9ClO
Kvantitet 20 g
Synonym (3-Chlorophenyl)phenylmethanone, (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanone, 3-Chlorobenzophenone, 3-Chlorophenyl Phenyl Ketone, NSC 5456
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(Cl)=C2
IUPAC-namn (3-klorofenyl)(fenyl)metanon
Molekylvikt (g/mol) 216.66
Formel vikt 216.03