Läs mer
3-Chlorobenzotrichloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobenzotrichloride |
| CAS | 2136-81-4 |
| Molekylformel | C7H4Cl4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Chloro-3-(trichloromethyl)benzene, m,α,α,α-Tetrachlorotoluene, m-Chloro(trichloromethyl)benzene, m-Chlorobenzotrichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| LEDER | ClC1=CC=CC(C(Cl)(Cl)Cl)=C1 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-(trichloromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.92 |
| Formel vikt | 227.91 |