Läs mer
3-Klorobenzoylklorid, 97 %
Produktkod. 11475603
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475603 25 g 25g
11485603 100 g 100g
11495603 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13509.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 618-46-2 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-46-2
Molekylformel C7H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 175.01
MDL-nummer MFCD00000671
InChI-nyckel WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
PubChem CID 69252
IUPAC-namn 3-klorbensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzoyl chloride
Densitet 1.368
Kokpunkt 224°C to 225°C
Flampunkt 117°C (242°F)
Odör Acidic
Brytningsindex 1.569
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 386256
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 175.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.