Läs mer
3-Chlorobenzoyl chloride, 99+%
Produktkod. p-85313 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10172610 5 mL Glasflaska 5ml
10010840 50 mL Glasflaska 50ml
10020840 100 mL Glasflaska 100ml
10030850 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10172610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-46-2 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-46-2
Molekylformel C7H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 175.01
MDL-nummer MFCD00000671
InChI-nyckel WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
PubChem CID 69252
IUPAC-namn 3-klorbensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzoyl chloride
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.3600g/mL, 1.36
Kokpunkt 223.0°C to 225.0°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4COCl
Brytningsindex 1.5680 to 1.5700
Kvantitet 5 mL
Beilstein 09, 338
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formel vikt 175.01
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.