Läs mer
3-klorobenzoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 618-46-2 |
| Molekylformel | C7H4Cl2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Chlorobenzoyl Chloride, NSC 41886, m-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H |
| LEDER | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-klorobenzoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vikt | 173.9639 |