Läs mer
3-Chlorobenzoyl Cyanide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 26152-02-3 |
| Molekylformel | C8 H4 Cl N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-10/h1-4H |
| LEDER | Clc1cccc(c1)C(=O)C#N |
| IUPAC-namn | 3-chlorobenzoyl cyanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.577 |
| Formel vikt | 164.998 |