Läs mer
3-Chlorobenzyl bromide, 97%
Produktkod. 11492528
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492528 10 g 10g
11402538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15844.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-80-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
3-klorbensylbromid användes vid syntes av symmetriska och osymmetriska bensyltioetrar. Det användes som startreagens under syntesen av 1-(3-klorbensyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmetyl)-lH-bensimidazoldihydroklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-klorbensylbromid användes vid syntes av symmetriska och osymmetriska bensyltioetrar. Det användes som startreagens under syntesen av 1-(3-klorbensyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmetyl)-lH-bensimidazoldihydroklorid.
Löslighet Bryts ner i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-80-3
Molekylformel C7H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 205.48
MDL-nummer MFCD00000597
InChI-nyckel LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chlorobenzene, 3-chlorobenzylbromide, alpha-bromo-3-chlorotoluene, m-chlorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro, alpha-bromo-m-chlorotoluene, .alpha.-bromo-m-chlorotoluene, 1-bromomethyl-3-chloro-benzene, 3-chorobenzylbromide
PubChem CID 69838
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-klorbensen
LEDER ClC1=CC=CC(CBr)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzyl bromide
Densitet 1.567
Kokpunkt 108°C to 110°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.589
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 636504
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 205.49
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.