Läs mer
3-Chlorobenzyl chloride, 97%
Produktkod. 11488873
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488873 100 g 100g
11478873 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11041.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 620-20-2 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-20-2
Molekylformel C7H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.025
MDL-nummer MFCD00000905
InChI-nyckel DDGRAFHHXYIQQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl benzene, alpha,3-dichlorotoluene, m-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-3-chloromethyl, 3-chlorobenzylchloride, m-chlorbenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl-benzene, toluene, m,.alpha.-dichloro, m,.alpha.-dichlorotoluene
PubChem CID 12103
IUPAC-namn 1-chloro-3-(chloromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzyl chloride
Densitet 1.27
Kokpunkt 215°C to 216°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.556
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2235
Beilstein 742266
Formel vikt 161.03
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.