Läs mer
3-Klorbensylcyanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 1529-41-5 |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Chloro-benzeneacetonitrile, (m-Chlorophenyl)-acetonitrile, 1-Chloro-3-(cyanomethyl)benzene, 2-(3-Chlorophenyl)acetonitrile, 3-Chlorobenzeneacetonitrile, 3-Chlorobenzyl cyanide, 3-Chlorophenylacetonitrile, m-Chlorobenzyl Cyanide, m-Chlorobenzyl Nitrile, m-Chlorophenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2 |
| LEDER | Clc1cccc(CC#N)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-klorofenyl)acetonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.59 |
| Formel vikt | 151.0189 |