missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Klorbensylcyanid, TRC

Produktkod. 30368084
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368084 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30368084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36445510G
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzyl Cyanide
CAS 1529-41-5
Molekylformel C8 H6 Cl N
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Chloro-benzeneacetonitrile, (m-Chlorophenyl)-acetonitrile, 1-Chloro-3-(cyanomethyl)benzene, 2-(3-Chlorophenyl)acetonitrile, 3-Chlorobenzeneacetonitrile, 3-Chlorobenzyl cyanide, 3-Chlorophenylacetonitrile, m-Chlorobenzyl Cyanide, m-Chlorobenzyl Nitrile, m-Chlorophenylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
LEDER Clc1cccc(CC#N)c1
IUPAC-namn 2-(3-klorofenyl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 151.59
Formel vikt 151.0189
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.