Läs mer
3-Klorobensylamin, 97 %
Produktkod. 11498006
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498006 10 g 10g
11408016 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14078.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
CAS: 4152-90-3 | C7H8ClN | 141,598 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4152-90-3
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.598
MDL-nummer MFCD00040752
InChI-nyckel BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro, 1-3-chlorophenyl methanamine, m-chlorobenzylamine, 3-chloro-benzylamine, m-chlorobenzyl amine, 3-chlorophenyl methylamine, chembl12957, c2a
PubChem CID 77802
IUPAC-namn (3-klorfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzylamine
Densitet 1.159
Kokpunkt 226 °C
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.559
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 774509
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 141.6
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.