Läs mer
3-Klorobenzylideneaceton, 98 %
Produktkod. 11484103
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484103 25 g 25g
11474103 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484103 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10332.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 20766-36-3 | C10H9ClO | 180,631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20766-36-3
Molekylformel C10H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 180.631
MDL-nummer MFCD00052851
InChI-nyckel VWEPXSRBBXPYSM-AATRIKPKSA-N
Synonym 3e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chlorophenyl-but-3-en-2-one, 3-chlorobenzylideneacetone, 3-chloro-benzalacetone, 3-chlorostyrylmethyl ketone, 3-chlorobenzylidene acetone, chembl73680, e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one
PubChem CID 5373975
IUPAC-namn (E)-4-(3-klorfenyl)but-3-en-2-on
LEDER CC(=O)C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzylideneacetone
Kokpunkt 123 °C till 125 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 180.64
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.