Läs mer
3-klorbensylmagnesiumklorid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15460936
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460936 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15460936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54237.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 29874-01-9 | C7H6Cl2Mg | 185,33 g/mol
3-klorbensylmagnesiumklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-klorbensylmagnesiumklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det reagerar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 29874-01-9
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C7H6Cl2Mg
MDL-nummer MFCD01319894
UN-nummer UN2924
Synonym 3-chlorobenzylmagnesium chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl magnesium, fxqfoxtujoawnn-uhfffaoysa-m, magnesium,1-chloro-3-methanidylbenzene,chloride, 3-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-methf, 3-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Löslighetsinformation Det reagerar med vatten.
InChI-nyckel FXQFOXTUJOAWNN-UHFFFAOYSA-M
LEDER Cl[Mg]CC1=CC(Cl)=CC=C1
IUPAC-namn magnesium;1-klor-3-metanidylbensen;klorid
Molekylvikt (g/mol) 185.33
PubChem CID 13078164
Formel vikt 185.33
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.