Läs mer
3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15244358 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15244358 25 g 25g
15224358 1 g 1g
15234358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15244358 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454480250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 24974-73-0
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.09
InChI-nyckel LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757802
IUPAC-namn (3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride
Smältpunkt 71.0°C to 75.0°C
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. As diethylamine derivative (HPLC)
Synonym 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
Formel vikt 225.09
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.