Läs mer
3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15284824 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15284824 1 g 1g
15274824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15284824 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 478647-00-6
Molekylformel C12H8Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 287.17
InChI-nyckel FVELIXWAKJVRDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, bis-o,o-diethylphosphorothionicanhydrid, 3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride,3'-chloro, 4-3-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 16244688
IUPAC-namn 4-(3-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smältpunkt 71°C to 74°C
Analysprocentintervall 94% min. Diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 287.17
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.