Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 3-Chlorobiphenyl | 2051-61-8 | 1000μg/mL |
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobiphenyl |
| Förpackning | 2mL Amber Prescored Glass Ampule |
| CAS | 2051-61-8 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Molekylformel | C12H9Cl |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI-nyckel | NMWSKOLWZZWHPL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-phenylbenzene |
| Lösningsmedel eller matris | MeCl |
| Visa mer |
Product intended for laboratory use only