missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 2 |
| CAS | 2051-61-8 |
| Molekylformel | C12 H9 Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl, 3-chloro-, Biphenyl, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-1,1'-biphenyl, 1-Chloro-3-phenylbenzene, 3-Chlorobiphenyl, 3-Chlorodiphenyl, 3-Monochlorobiphenyl, PCB 2, m-Chlorobiphenyl, 3-MonoCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H |
| LEDER | Clc1cccc(c1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-phenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.65 |
| Formel vikt | 188.0393 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?