Läs mer
3-Chlorobisphenol A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobisphenol A |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClO2/c1-15(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(16)9-11/h3-9,17-18H,1-2H3 |
| Formel vikt | 262.0761 |
| Procent renhet | >95% |