Läs mer
3-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride, tech. 90%
Produktkod. 15430066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430066 1 g 1g
15440066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52722.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 332154-58-2 | C7H6BClO3 | 184.382 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 332154-58-2
Molekylformel C7H6BClO3
Molekylvikt (g/mol) 184.382
MDL-nummer MFCD06801675
InChI-nyckel AIHGXUQQIIYAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorocarbonylphenylboronic acid, 3-chlorocarbonyl phenyl boronic acid, benzoylchloride-3-boronic acid, 3-carbonochloridoyl phenylboronic acid, pubchem9524, acmc-209hzb, 3-chlorocarbonylphenylboronicacid, boronic acid, 3-chlorocarbonyl phenyl-9ci
PubChem CID 17750521
IUPAC-namn (3-karbonkloridoylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride
Smältpunkt 252°C to 254°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.37
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.