missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chlorocatechol, TRC

Produktkod. 30352617
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352617 5 mg
30354840 10 mg
30367317 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352617 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3735755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4018-65-9
Molekylformel C6H5O2Cl
Molekylvikt (g/mol) 144.55
IUPAC-namn 3-chlorobenzene-1,2-diol
LEDER Oc1cccc(Cl)c1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chlorocatechol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H
Formel vikt 143.9978
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.