missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chlorocatechol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorocatechol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H |
| Formel vikt | 143.9978 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?