Läs mer
3-Klorocinnamsyra, övervägande trans, 98+%
Produktkod. 11475443
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475443 250 g 250g
11455443 10 g 10g
11465443 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475443 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13416.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1866-38-2 | C9H7ClO2 | 182,603 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1866-38-2
Molekylformel C9H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 182.603
MDL-nummer MFCD00004384
InChI-nyckel FFKGOJWPSXRALK-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-chlorocinnamic acid, 3-3-chlorophenyl acrylic acid, m-chlorocinnamic acid, e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, trans-3-chlorocinnamic acid, e-3-chlorocinnamic acid, 2e-3-3-chlorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-chlorophenyl, rarechem bk hc t320
PubChem CID 735250
IUPAC-namn (E)-3-(3-klorfenyl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorocinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 161 °C till 164 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2207378
Formel vikt 182.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.