Läs mer
3-Chlorocyclohexene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorocyclohexene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2 |
| Formel vikt | 116.0393 |