Läs mer
3-Chlorodiphenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorodiphenylamine |
| CAS | 101-17-7 |
| Molekylformel | C12 H10 Cl N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Chloro-N-phenyl-benzenamine, N-(3-Chlorophenyl)-N-phenylamine, N-(3-Chlorophenyl)aniline, N-(m-Chlorophenyl)aniline, Phenyl(m-chlorophenyl)amine, m-Chlorodiphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H |
| LEDER | Clc1cccc(Nc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-N-phenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.67 |
| Formel vikt | 203.0502 |