Läs mer
3-Chloroheptafluoro-2-butene, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438959
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438959 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15438959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12397.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroheptafluoro-2-butene
CAS 434-41-3
Densitet 1.548
Kokpunkt 31°C to 32°C
Molekylformel C4ClF7
Brytningsindex 1.294
MDL-nummer MFCD00039261
Kvantitet 5 g
Beilstein 1783461
Synonym 3-chloroheptafluoro-2-butene, 2-chloroheptafluorobut-2-ene, 2e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene, 1,1,1,2,4,4,4-heptafluoro-3-chloro-2-butene, 3-chloroheptafluorobut-2-ene, 2-butene, 2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene, 2e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-2-butene #
InChI-nyckel WZCQDYGWGDYQNC-OWOJBTEDSA-N
LEDER C(=C(C(F)(F)F)Cl)(C(F)(F)F)F
IUPAC-namn (E)-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene
Molekylvikt (g/mol) 216.483
PubChem CID 2736593
Formel vikt 216.49
Procent renhet 96%