Läs mer
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448345
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448345 250 mg 250mg
15428345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33162.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100001-79-4
Molekylformel C8H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 196.59
MDL-nummer MFCD09836169
InChI-nyckel JBQOFBOMIUELMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 26369186
IUPAC-namn 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
LEDER C1=CC2=NC(=C(N2C=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 203°C to 205°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.59
Procent renhet 95%