Läs mer
3-Kloroiminodibenzyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2 |
| Formel vikt | 229.0658 |