Läs mer
3-Chloroindomethacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin) |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15Cl2NO4/c1-10-13(9-18(23)24)14-8-12(26-2)4-6-17(14)22(10)19(25)11-3-5-15(20)16(21)7-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,23,24) |
| Formel vikt | 391.0378 |