Läs mer
3-Klorojodbensen, TRC
Produktkod. 30359150
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30359150 25 g
1 options
Produktkod. 30359150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC34959025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroiodobenzene
CAS 625-99-0
Molekylformel C32 H34 N2 O8
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Chloro-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-iodobenzene, 3-Chloroiodobenzene, 3-Chlorophenyl iodide, 3-Iodochlorobenzene, NSC 32861, m-Chloroiodobenzene, m-Chloroiodobenzene, m-Chlorophenyl iodide
InChI formel InChI=1S/C32H34N2O8/c1-20-18-34(31(37)33-29(20)36)30-28(40-4)27(35)26(42-30)19-41-32(21-9-6-5-7-10-21,22-13-15-24(38-2)16-14-22)23-11-8-12-25(17-23)39-3/h5-18,26-28,30,35H,19H2,1-4H3,(H,33,36,37)/t26-,27?,28?,30-,32?/m1/s1
LEDER COC1C(O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4cccc(OC)c4)O[C@H]1N5C=C(C)C(=O)NC5=O
IUPAC-namn 1-[(2R,5R)-4-hydroxy-3-metoxi-5-[[(3-metoxifynyl)-(4-metoxifenyl)-fenylmetoxi]metyl]oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 574.621
Formel vikt 574.232