Läs mer
3-Chloromandelic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11491447
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491447 5 g 5g
11401457 25 g 25g
11411457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24937.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16273-37-3
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.591
MDL-nummer MFCD00829409
InChI-nyckel SAMVPMGKGGLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromandelic acid, 2-3-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 3-chlorophenylglycolic acid, 3-chlorophenyl hydroxy acetic acid, 3-chloromandelicacid, benzeneacetic acid,3-chloro-a-hydroxy-, ar, maybridge3_000705, 3-chloro-dl-mandelic acid, acmc-1c3h4, racemic 3-chloromandelic acid
PubChem CID 85981
IUPAC-namn 2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloromandelic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.6
Procent renhet 97%