Läs mer
3-(klormetyl)-1,2,4-oxadiazol, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10029491
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10029491
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW00285DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 51791-12-9
Molekylformel C3H3ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 118.52
MDL-nummer MFCD00052097
InChI-nyckel YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735765
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-1,2,4-oxadiazol
LEDER ClCC1=NOC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl
Formel vikt 118.52
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk