Läs mer
3-(klormetyl)-1,2,4-oxadiazol, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl |
| Formel vikt | 118.52 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |