missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole Hydrochloride |
| CAS | 135206-76-7 |
| Molekylformel | C4H6N3Cl.HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole, 3-(chloromethyl)-1-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1H-1,2,4-Triazole, 3-(chloromethyl)-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloromethyl-1-methyl-1H-[1,2,4]triazole hydrochloride, 3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6ClN3.ClH/c1-8-3-6-4(2-5)7-8;/h3H,2H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cn1cnc(CCl)n1 |
| IUPAC-namn | 3-(chloromethyl)-1-methyl-1,2,4-triazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.02 |
| Formel vikt | 167.0017 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?