Läs mer
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-indazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10681475
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10681475
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC06324CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1578-97-8
Molekylformel C9H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 180.64
MDL-nummer MFCD08060497
InChI-nyckel LYLGQIOTMAQQEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-1-methyl-1h-indazole, 3-chloromethyl-1-methylindazole, 1h-indazole, 3-chloromethyl-1-methyl, 1-methyl-3-chloromethylindazole, 1h-indazole,3-chloromethyl-1-methyl
PubChem CID 7537470
IUPAC-namn 3-(chloromethyl)-1-methylindazole
LEDER CN1N=C(CCl)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-indazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.64
Procent renhet 97%