Läs mer
3-(klormetyl)-1-metyl-5-fenyl-lH-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366854
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10366854 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 10366854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46524CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
CAS 869901-13-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H11ClN2
MDL-nummer MFCD08271938
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl
InChI-nyckel KAZKAWDJSYXNGK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(=CC(=N1)CCl)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-l-metyl-5-fenylpyrazol
Molekylvikt (g/mol) 206.673
PubChem CID 18525795
Formel vikt 206.67
Procent renhet 97%