Läs mer
3-(klormetyl)-1-metyl-5-tien-2-yl-lH-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10505364 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10346904 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10505364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47124CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 876316-61-9
Molekylformel C9H9ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 212.70
MDL-nummer MFCD08435883
InChI-nyckel ODLZAEGCJDMPOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-2-thienyl, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl thiophene
PubChem CID 18525807
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-l-metyl-5-tiofen-2-ylpyrazol
LEDER CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.7
Procent renhet 97%