Läs mer
3-Chloromethyl-1-methylpiperidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloromethyl-1-methylpiperidine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c1-9-4-2-3-7(5-8)6-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 183.0582 |