Läs mer
3-(Chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzoic Acid |
| CAS | 52411-49-1 |
| Molekylformel | C11H13O2Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloromethane-2,4,6-trimethylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO2/c1-6-4-7(2)10(11(13)14)8(3)9(6)5-12/h4H,5H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1cc(C)c(C(=O)O)c(C)c1CCl |
| IUPAC-namn | 3-(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.67 |
| Formel vikt | 212.0604 |