Läs mer
3-(klormetyl)-5-(2-furyl)-1-metyl-lH-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11340647
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340647 10 g 10g
11330647 250 mg 250mg
10265324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340647 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46924EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 876316-48-2
Molekylformel C9H9ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 196.63
MDL-nummer MFCD08690269
InChI-nyckel DZUIHVJDKDNADW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl-1-methyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl furan
PubChem CID 18525803
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-(furan-2-yl)-l-metylpyrazol
LEDER CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 196.64
Procent renhet 95%