Läs mer
3-(klormetyl)-5-(2-furyl)isoxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259772
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10259772 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10259772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34924DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)isoxazole
CAS 848658-70-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H6ClNO2
MDL-nummer MFCD07329988
Kvantitet 1 g
Synonym 3-chloromethyl-5-2-furyl isoxazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl isoxazole
InChI-nyckel IPIMDVOPXIOKAK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CCl
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazol
Molekylvikt (g/mol) 183.591
PubChem CID 4962799
Formel vikt 183.59
Procent renhet 97%