Läs mer
3-(klormetyl)-5-(3-tienyl)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10702207
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10702207 5 g 5g
11360427 250 mg 250mg
10198312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10702207 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW01730DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 184970-24-9
Molekylformel C7H5ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 200.64
InChI-nyckel KHJYOJVUQYWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-thienyl, 3-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2797043
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-tiofen-3-yl-1,2,4-oxadiazol
LEDER C1=CSC=C1C2=NC(=NO2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.65
Procent renhet 97%