Läs mer
3-(klormetyl)-5-(3-tienyl)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4391259
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11360427
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW01730CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 184970-24-9
Molekylformel C7H5ClN2OS
Molekylvikt (g/mol) 200.64
InChI-nyckel KHJYOJVUQYWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-thienyl, 3-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2797043
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-tiofen-3-yl-1,2,4-oxadiazol
LEDER C1=CSC=C1C2=NC(=NO2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 200.65
Procent renhet 97%