Läs mer
3-(klormetyl)-5-[3-(trifluormetyl)fenyl]-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10273272
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10273272 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10273272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02034EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 175205-63-7
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H6ClF3N2O
MDL-nummer MFCD00084969
Kvantitet 10 g
Synonym 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethylphenyl-1,2,4 oxadiazole, pubchem12425, timtec-bb sbb005579, buttpark 48\08-26
InChI-nyckel INANILNLXTUPHD-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-[3-(trifluormetyl)fenyl]-1,2,4-oxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 262.62
PubChem CID 2736622
Formel vikt 262.62
Procent renhet 95%