Läs mer
3-(klormetyl)-5-(4-metoxifenyl)-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10476282
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10476282 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10476282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02033EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 73217-31-9
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9ClN2O2
MDL-nummer MFCD00084967
Kvantitet 10 g
Synonym 3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 3-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-4-methoxybenzene, 3-chloromethyl-5-4-methyloxy phenyl-1,2,4-oxadiazole
InChI-nyckel LSYCZBSPYWGGHC-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-(4-metoxifenyl)-1,2,4-oxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 224.644
PubChem CID 2797131
Formel vikt 224.65
Procent renhet 97%