Läs mer
3-(klormetyl)-5-metylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10213192
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10213192 250 mg 250mg
10631313 1 g 1g
10525954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10213192 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB01262CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 35166-37-1
Molekylformel C5H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 131.56
MDL-nummer MFCD00221166
InChI-nyckel FEXTXBAFBURKGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-methylisoxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-isoxazole, pubchem8710, zlchem 1024, acmc-209idp, 3-chloromethyl-5-methyisoxazole, 3-choromethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-3-chloromethylisoxazole
PubChem CID 2735763
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-metyl-l,2-oxazol
LEDER CC1=CC(CCl)=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 131.56
Procent renhet 97%