Läs mer
3-Klorometyl-5-metylpyridin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride |
| CAS | 1007089-84-0 |
| Molekylformel | C7 H8 Cl N . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Rupatadine impurity 6 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6;/h2,4-5H,3H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cncc(CCl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(klorometyl)-5-metylpyridin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.06 |
| Formel vikt | 177.0112 |