Läs mer
3-(klormetyl)-5-fenyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10089581
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10089581 250 mg 250mg
10130702 1 g 1g
10168414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10089581 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02030CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 1201-68-9
Molekylformel C9H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 194.618
MDL-nummer MFCD00084968
InChI-nyckel VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 302154
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-fenyl-l,2,4-oxadiazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formel vikt 194.62
Procent renhet 97%