Läs mer
3-(klormetyl)-5-fenylisoxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10709593
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10709593 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10249242 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10709593 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30524DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14731-10-3
Molekylformel C10H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 193.63
MDL-nummer MFCD01444154
InChI-nyckel MLJJRVMANUGETQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1484769
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-fenyl-l,2-oxazol
LEDER ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-chloromethyl-5-phenylisoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 5-phenyl-3-chloromethyl isoxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formel vikt 193.63
Procent renhet 97%